Merck
63161
SAFC
TWEEN® 80
別名:
POE (20) ソルビタンモノオレエート, ポリエチレングリコールソルビタンモノオレアート, ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート, ポリソルベート80
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
詳細
non-ionic
分子量
average mol wt 1310
組成
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
ヒドロキシル価
65‑80
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI Key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
TWEEN® 80 protein grade detergent, 10% solution, sterile-filtered, for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins
Millipore
655207
TWEEN® 80
TWEEN® 80 EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
SAFC
8.17061
TWEEN® 80
TWEEN® 80 OmniPur®
Millipore
9490-OP
TWEEN® 80
TWEEN® 80 SAJ first grade
Sigma-Aldrich
30-5480
TWEEN® 80
Polysorbate 80 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1547969
Polysorbate 80
Span® 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
Reduced cytotoxicity of polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB) by egg phosphatidylcholine while maintaining antimicrobial efficacy.
Muller G
Chemico-Biological Interactions, 190, 171-171 (2011)
Interaction of polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB) with phosphatidylcholine containing o/w emulsion and consequences for microbicidal efficacy and cytotoxicity.
Muller G
Chemico-Biological Interactions, 201, 58-58 (2013)
Scopes RK
Protein Purification: Principles and Practice (1993)
Handbook of Biochemistry and Molecular Biology (2010)
Davidson JN
The Biochemistry of the Nucleic Acids (2012)