Merck
616-500
Sigma-Aldrich
Outer Root Sheath Cell Basal Medium (500 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
形状
liquid
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Basal Medium without Growth Supplement
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol