スキップする
61327
ラクトフェリン from human milk
iron-saturated, ≥85% (GE)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥31,900
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥85% (GE)
Biological source:
human milk
Mol wt:
82.4 kDa
¥31,900
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human milk
Quality Segment
assay
≥85% (GE)
form
solid
quality
iron-saturated
mol wt
82.4 kDa
concentration
≥0.15 % (w/w) Fe
solubility
0.05 M NaCl: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly red to brown
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Gene Information
human ... LTF(4057)
Application
Lactoferrin was used for development of lactoferrin immunosensor.
Biochem/physiol Actions
ラクトフェリンは鉄結合タンパク質です。ラクトフェリンは血漿鉄輸送タンパク質であるトランスフェリンに似た構造をしていますが、トランスフェリンよりも非常に高い鉄親和性を示します(250倍)。ラクトフェリンは初乳にきわめて大量に含まれるほか、涙、唾液、粘膜分泌、好中球の二次顆粒にもわずかに含まれています。ラクトフェリンは粘膜上皮、好中球で作られており、炎症刺激に応じてこれらの細胞から放出されます。ラクトフェリンの機能である、鉄分の隔離と、N末端を介したリポ多糖と結合によるバクテリア細胞壁の透過性化によって、バクテリアの増殖は抑制されています。ラクトフェリンは、ウイルスのエンベロープタンパク質としっかりと結合することによってウイルス感染を阻害することができます。すなわち、結合ドメインをブロックすることによって、細胞とウイルスの融合を阻止します。ラクトフェリンは、好中球アクチベーターであるインターロイキン8の放出を刺激することによって、部分的に宿主の防御システムを活性化させていると考えられています。また、抗体とインターロイキンの合成、リンパ球の増殖、補体活性化にも関与している可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L4894L3770L0520
description
iron-saturated, ≥85% (GE)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Iron saturated, ≥85% (SDS-PAGE)
description
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
biological source
human milk
biological source
-
biological source
human milk
biological source
human milk
assay
≥85% (GE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
concentration
≥0.15 % (w/w) Fe
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
form
solid
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... LTF(4057)
Gene Information
human ... LTF(4057)
Gene Information
human ... LTF(4057)
Gene Information
human ... LTF(4057)
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
61327-50MG-F: + 61327-VAR-F: + 61327-10MG-F: + 61327-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)