詳細
GMEM, with 800 mg/L glycine, with 2750 mg/L sodium bicarbonate, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
構成
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 110 mg/L
phenol red: 17 mg/L
NaHCO3: 2750 mg/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
51492C-PH:
51492CPROC:
51492C-BULK:
51492C-1000ML:
51492C-500ML:
試験成績書(COA)