Merck
45972
Supelco
2,4-ジクロロトルエン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
161.03
Beilstein:
1931691
EC Number:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
45972-VAR:
45972-BULK:
45972-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment