スキップする
45690
エリスロシンエクストラブルーイッシュ
suitable for microscopy
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラヨードフルオレセイン 二ナトリウム塩, アシッドレッド51, ヨードエオシン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥8,090
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥29,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H6I4Na2O5
CAS番号:
分子量:
879.86
EC Number:
240-474-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1443945
Colour Index Number:
45430
¥8,090
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
General description
Erythrosin extra bluish is a brown color powder, that is soluble in ethanol and water. Its pH ranges from 2.5 to 4. It is used in color filters, light emitting diodes, cosmetics, hair dyes etc. It has several biological applications like detecting gene expression, treating age related macular degeneration, diabetes, obesity etc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E888619826987613
エリスロシンB analytical standard
Supelco
87613
エリスロシンB
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
45690-10G-F:4.548173994215E12 + 45690-50G-F:4.548173994222E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)