由来生物
plant
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −120±10°, c = 1% in chloroform
不純物
~3% water
色
white to faint yellow
mp
156-158 °C (lit.)
160-163 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI Key
DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
45480-10G-F:
45480-BULK-F:
45480-50G-F:
45480-VAR-F:
試験成績書(COA)