スキップする
44263
Diisopentyl phthalate
analytical standard
別名:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(3-methylbutyl) ester, Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, NSC 17070, Phthalic acid diisopentyl ester
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥14,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H26O4
CAS番号:
分子量:
306.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2134957
¥14,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.485-1.489
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCC(C)C)=O
InChI
1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
JANBFCARANRIKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Diisopentyl phthalate may be used as a reference standard in the quantification the analyte in polyvinyl chloride (PVC) medical devices by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
90677
description
analytical standard
description
TraceCERT®, 1000 mg/L phthalate in water (nominal concentration)
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
format
neat
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
300
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
refractive index
n20/D 1.485-1.489
refractive index
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
引火点 (F)
330.8 °F
引火点(°C)
166 °C
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
ハザードコード
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Group 4: Flammable liquids + Type 3 petroleums + Hazardous rank III + Water insoluble liquid
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
44263-250MG04061833990902