由来生物
synthetic
アッセイ
≥75% (TLC)
フォーム
crystalline
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43307-BULK:
43307-100MG:
43307-500MG:
43307-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック