Merck
43295
Sigma-Aldrich
1-[4-(ジメチルアミノ)フェニル]-6-フェニルヘキサトリエン
for time-resolved fluorescence anisotropy and polarized fluorescence measurements
別名:
4′-(ジメチルアミノ)ジフェニルヘキサトリエン, DMA-DPH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21N
CAS番号:
分子量:
275.39
Beilstein:
2940918
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥80.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
198-200 °C (lit.)
蛍光検出
λex 332 nm; λem 520 nm±10 nm in methanol
SMILES記法
CN(C)c1ccc(\C=C\C=C\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C20H21N/c1-21(2)20-16-14-19(15-17-20)13-7-4-3-6-10-18-11-8-5-9-12-18/h3-17H,1-2H3/b4-3+,10-6+,13-7+
InChI Key
QNBRWGUCMQGGDA-YPXUENLVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43295-BULK:
43295-VAR:
43295-100MG-BULK:
43295-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)