Merck
42247
Sigma-Aldrich
Atto 647N DOPE
suitable for fluorescence
別名:
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine labeled with Atto 647N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥80.0% (HPCE)
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in chloroform/methanol
UV吸収
λ: 643.0-649.0 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42247-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nanoscale organization of nicotinic aceylcholine receptors by stimulated emission depletion microscopy.
Kellner, R.R., et al.
Neuroscience, 144(1), 135-143 (2007)
Sub-Diffraction Nano Manipulation Using STED AFM.
Chacko, Jenu V.; et al.
PLoS ONE, 8(6), e66608-e66608 (2013)
Maturation of active zone assembly by Drosophila Bruchpilot.
Fouquet, W.; et al.
The Journal of Cell Biology, 186(1), 129-145 (2009)
A novel nanoscopic tool by combining AFM with STED microscopy.
Harke, B.; et al
Optical Nanoscopy, 1(1), 3-3 (2012)
Self-Calibrated Line-Scan STED-FCS to Quantify Lipid Dynamics in Model and Cell Membranes.
Benda, A.; Ma, Y.; Gaus, K.
Biophysical Journal, 108(3), 596-609 (2015)