Merck
40723
Sigma-Aldrich
1,2-ジエイコサペンタエノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
≥99.0% (TLC)
別名:
EPAPC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H76NO8P
CAS番号:
分子量:
826.09
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
paste
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)OC[C@H](COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
InChI
1S/C48H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8-11,14-17,20-23,26-29,32-35,46H,6-7,12-13,18-19,24-25,30-31,36-45H2,1-5H3/b10-8-,11-9-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-/t46-/m1/s1
InChI Key
WAIHGVAZVKEQGR-YWTDJUEZSA-N
詳細
2-多価不飽和脂肪酸ホスファチジルコリン(diPUFA-PtdCho)は、高等動物ではまれですが、回虫のCaenorhabditis elegansにより、特に常温以下で成長した場合に極めて豊富に産生されます。C. elegansのアシルトランスフェラーゼは、不飽和脂脂肪酸と比べて飽和脂肪酸に対する選好性を示さない点で通常と異なります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
40723-100MG:
40723-500MG:
40723-VAR:
40723-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alessandra Manca et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 176, 112764-112764 (2019-08-12)
An accurate and specific gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method was optimized to quantify specific polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in plasma and in erythrocyte membranes for clinical purposes. The developed and fully-validated method showed optimal linearity in addition to adequate results
A Rosa et al.
Food & function, 11(6), 5179-5191 (2020-05-22)
Eupatilin is a dietary flavonoid isolated from the alpine wormwoods, used for the genepy liqueur production. This flavone protects cells and tissues against oxidative stress and targets cancer cells, inducing cytotoxicity, cell circle arrest, apoptosis and mitochondrial dysfunction. This study
A Rosa et al.
Food & function, 10(3), 1629-1642 (2019-03-06)
The dietary sesquiterpene dienone zerumbone (ZER) selectively targets cancer cells, inducing mitochondrial dysfunction and apoptosis, and protects non-cancerous cells towards oxidative stress and insult. This study examines the in vitro effects of ZER on lipid peroxidation in biological systems (cholesterol