Merck
3011
Sigma-Aldrich
Transcreener® ADP2 TR-FRETレッドアッセイ
別名:
Transcreener アッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥151,000
1 EACH
¥912,000
¥151,000
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥151,000
1 EACH
¥912,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122100
NACRES:
NA.84
¥151,000
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assayは、近赤外の時間分解Förster共鳴エネルギー輸送(TR-FRET)読み出しによるADPの競合免疫アッセイです。本アッセイはADPに対して非常に選択的であるため、使用されている他の基質に関係なく、ATPをADPに変換する任意の酵素と使用できます。酵素の例には、タンパク質、脂質、および炭水化物キナーゼ、ATPアーゼ、DNAヘリカーゼ、カルボキシラーゼ、およびグルタミンシンテターゼなどがあります。
Transcreener®アッセイは、ハイスループットスクリーニング(HTS)専用に設計されており、1回の添加でミックスアンドリードフォーマットを使用します。本アッセイでは、試薬の安定性と、一般的に使用されているマルチモードプレートリーダーとの互換性を提供します。Transcreener® HTSアッセイプラットフォームの一般的な性格により、新しいHTS標的に対するアッセイ開発に伴う遅延がなくなり、複数の標的ファミリーにわたる化合物と阻害剤のプロファイリングが大幅に簡素化します。
Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assayには、以下の利点があります:
  • 0.1 μM~1,000 μMの範囲のATP濃度に対応します。• 低基質変換(通常10%以下)で優れたデータ品質(Z' = 0.7)。
  • 不変の産物を検出する単一セットのアッセイ試薬を利用することにより、グループ転移酵素ファミリー内の個々のメンバーのための時間を要する1回限りのアッセイ開発の必要性の問題が解決します。
  • 時間ゲート検出法を使用すれば、被験化合物の迅速な蛍光に起因する可能性のある干渉が大幅になくなります。
  • 遠赤色のトレーサーを使用することにより、蛍光化合物や光散乱による干渉を最小限に抑えます。
Transcreener®製品リストをすべて見る
数量
3011-1K = 1,000アッセイ、384ウェル
3011-10K = 10,000アッセイ、384ウェル
物理的形状
緩衝水溶液を含むキット
法的情報
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D N Angelov et al.
Developmental neuroscience, 20(1), 42-51 (1998-05-26)
Embryonic stem (ES) cells of the permanent line BLC6 derived from a 129/Sv Gat mouse blastocyst were differentiated as spheroid aggregates (embryoid bodies, EBs) in the presence of retionic acid. After 2 days in suspension, EBs were plated on gelatine-coated
Wendy R Sorenson et al.
Journal of AOAC International, 90(3), 670-678 (2007-06-22)
An interlaboratory study was conducted to evaluate a method for the determination of campesterol, stigmasterol, and beta-sitosterol in saw palmetto raw materials and dietary supplements at levels >1.00 mg/100 g based on a 2-3 g sample. Test samples were saponified