Merck
76545
Millipore
Hybriscan I kit
E. coli, suitable for agriculture, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
別名:
FastScan E. coli, 大腸菌用HybriScanI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
48 TESTS
¥27,100
¥27,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
48 TESTS
¥27,100
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
¥27,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
製品名
HybriScanI、大腸菌用, suitable for microbiology
メーカー/製品名
(HybriScan)
品質水準
テクニック
microbe id | in situ hybriziation: suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
関連するカテゴリー
詳細
HybriScan I kits are intended for the identification and result confirmation of microorganisms using rRNA as the detection target. Several customers also use it to detect microorganisms in food, beverage and water samples. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix.
特徴および利点
  • Sensitivity (after pre enrichment): 110 cfu/L
  • Sensitivity (cfu/assay): 5000
法的情報
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
飲料、水、廃水、食品に含まれる微生物の迅速な分子スクリーニング法