スキップする
285C
Fetal Hemoglobin Kit
別名:
Modified Kleihauer-Betke procedure.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
製品285Cは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 50 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Hemoglobin Kit
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 100 mL
    SDS
  • Acid Hematoxylin Solution 50 mL
    SDS
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 50 mL
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Please refer to KIT Component information
pdsc
Please refer to KIT Component information
prtr
Please refer to KIT Component information
fsl
Please refer to KIT Component information
ishl_indicated
Please refer to KIT Component information
ishl_notified
Please refer to KIT Component information
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)