品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2-7C10, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (281M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (281M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (281M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (281M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (281M-98)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
アイソタイプ
IgG2bκ
コントロール
melanoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... MLANA(2315)
詳細
関連事項
物理的形状
調製ノート
その他情報
法的情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
試験成績書(COA)
資料
免疫組織染色(IHC)の技法およびアプリケーションは大幅に改善されてきましたが、皮膚病理学診断は今なおH&E染色スライドを主な基盤としています。このページでは、皮膚病理学におけるIHC抗体の利用法を説明します。
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
関連コンテンツ
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.