Merck
25102
Sigma-Aldrich
9-(クロロメチル)アントラセン
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11Cl
CAS番号:
分子量:
226.70
Beilstein:
1873394
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97.0% (AT)
mp
138-140 °C (lit.)
蛍光検出
λex 356 nm; λem 412 nm (after derivatisation with sodium acetate)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
ClCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11Cl/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H,10H2
InChI Key
PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
412 nmに発光極大を有するのに加え、434、395および459 nmにも低い極大を示します。
その他情報
カルボン酸、フェノ-ル、チオフェノ-ル、メルカプタンの保護基試薬です。カルボン酸にエステルを与え、HPLCにおけるUV検出および蛍光検出を増強する誘導体化剤です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
25102-BULK-F:
25102-VAR-F:
25102-5G-F:
25102-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W.D. Korte
Journal of Chromatography A, 243, 153-153 (1982)
Jason P Schrum et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(40), 14560-14570 (2009-09-18)
The development of a sequence-general nucleic acid copying system is an essential step in the assembly of a synthetic protocell, an autonomously replicating spatially localized chemical system capable of spontaneous Darwinian evolution. Previously described nonenzymatic template-copying experiments have validated the
Dorothea F K Rawn et al.
Journal of chromatography. A, 1080(2), 148-156 (2005-07-13)
A rapid and simple method for confirmation of the diarrhetic shellfish poisons (DSP): okadaic acid (OA), dinophysistoxin-1 (DTX-1) and dinophysistoxin-2 (DTX-2) using fluorescence detection following derivatization with 9-chloromethylanthracene, has been established as an alternate to LC/MS. Exposure of the anthrylmethyl
Zhenming Xie et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 857(1), 53-58 (2007-08-21)
A rapid and sensitive RP-HPLC method with fluorescence detection has been developed for the quantitative analysis of trace amounts of monofluoroacetate (MFA) in biological samples as serum, food and meat. 9-Chloromethylanthracene (9-CMA) is used as the fluorescence labeling reagent. Samples
N. Kornblum et al.
Journal of the American Chemical Society, 96, 590-590 (1974)