グレード
for microscopy (Hist.)
適合性
suitable for microscopy
SMILES記法
[Na+].[Na+].OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1\C(c2ccc(O)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na/c21-16-14(15(20(27)28)17(22)19(24)18(16)23)13(7-1-3-9(25)11(5-7)35(29,30)31)8-2-4-10(26)12(6-8)36(32,33)34;;/h1-6,25H,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/b13-8+;;
InChI Key
HXUITPQMHVLBNV-LIYVDSPJSA-L
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
18360-1G:
18360-25G:
18360-5G:
18360-VAR:
18360-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)