Merck
17195
Sigma-Aldrich
Fura 2 五カリウム塩
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H22K5N3O14
CAS番号:
分子量:
831.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
solid
溶解性
H2O: soluble
蛍光検出
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, Ca2+
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI Key
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
非常に高感度な蛍光カルシウムキレート剤であり、カルシウムに結合すると励起極大のスペクトルがシフトします
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17195-1MG-BULK:
17195-BULK:
17195-1MG:
17195-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Measurement of Ca2+ release in skinned fibers from skeletal muscle.
M Endo et al.
Methods in enzymology, 157, 12-26 (1988-01-01)
G Grynkiewicz et al.
The Journal of biological chemistry, 260(6), 3440-3450 (1985-03-25)
A new family of highly fluorescent indicators has been synthesized for biochemical studies of the physiological role of cytosolic free Ca2+. The compounds combine an 8-coordinate tetracarboxylate chelating site with stilbene chromophores. Incorporation of the ethylenic linkage of the stilbene
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.