Merck
14621C
SAFC
EX-CELL® 620-HSF、ハイブリドーマ用無血清培地
Low-protein, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
構成
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
L-glutamine: no
glucose: 3.45 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
EX-CELL 620-HSFは低タンパク質(およそ11 mg/L)の無血清培地で、ハイブリドーマや、モノクローナル抗体、その他のタンパク質発現能のある関連細胞の、長期培養に特化して開発されました。EX-CELL 620-HSFを用いることで、ハイブリドーマ、リンパ腫、骨髄腫の各細胞株が、無血清状態でも長期(16回以上継代)維持できることが証明されました(Sp2/0、Ag14、L243、VD-10、Hut 78、K562)。その上、この培地を用いることで、形質転換されたチャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞は、優れた増殖や生産能を示すことを証明しました。
法的情報
米国, カナダ, 欧州での販売となります。他の国の在庫や規制に関しましては、その地域のシグマ アルドリッチまでお問い合わせください。
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14621C-PH:
14621-8B3175:
14621-1000M3386:
14621-8Q3175:
14621-18B3175:
14621CPROC:
14621-1000M3175:
14621-18BA3175:
14621-20B3175:
14621-20B3386:
14621-1000M1172:
14621-18Q3175:
14621-8BA3175:
14621-20B1172:
14621C-BULK:
14621-80B3175:
14621C-1000ML:
14621-10B3175:
14621-500M:
14621-1000M:
14621C-500ML:
14621-80Q3175:
試験成績書(COA)