Merck
12244
Sigma-Aldrich
2-ケト-D-グルコース
別名:
D-グルコソン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O6
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
12244-BULK:
12244-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)