Merck
1041
4-ニトロフェノール 溶液
別名:
p-ニトロフェノール 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO3
CAS番号:
分子量:
139.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51000000
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
その他情報
10 μmol/mL (10 mmol/L). For use in calibration of Bessey-Lowry-Brock acid
and alkaline phosphatase methods.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
1041-25ML:
1041-BULK:
1041-7ML:
1041-100ML:
1041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)