スキップする
08550
Aminostilbamidine methanesulfonate salt
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
別名:
2-Aminostilbene-4,4′-dicarbamidine methanesulfonate salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H17N5 · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
375.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥97.0% (HPLC)
fluorescence
λex 386 nm; λem 540 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2N)C(N)=N
InChI
1S/C16H17N5.CH4O3S/c17-14-9-13(16(20)21)8-7-11(14)4-1-10-2-5-12(6-3-10)15(18)19;1-5(2,3)4/h1-9H,17H2,(H3,18,19)(H3,20,21);1H3,(H,2,3,4)/b4-1+;
InChI key
JYYHWWVHQKRPOO-DYVSEJHDSA-N
Application
suitable for the detection of DNA
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
08550-10MG-F: + 08550-VAR-F: + 08550-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)