スキップする
08124
イソアミラーゼ Pseudomonassp. (シュードモナス)由来
ammonium sulfate suspension, ≥10,000,000 units/mg protein
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 ea
カートの在庫状況を確認する
¥212,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥10,000,000 units/mg protein
¥212,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
イソアミラーゼ Pseudomonas sp.由来は、デンプン脱分枝および鎖長分布の測定に使用されています。
Biochem/physiol Actions
グリコーゲン、アミロペクチン、およびそれらのβ-限界デキストリンにおける(1-6)-α-D-グルコシド分枝結合の加水分解を触媒します。
Pseudomonas amyloderamosaは、イソアミラーゼの一般的な供給源と考えられています。界面活性剤の存在下で、このイソアミラーゼは一連のマルトオリゴ糖を産生します。固定化イソアミラーゼは、アガロース、セルロース、および生コーンスターチから成る多糖類基質に適用できます。
Analysis Note
≥10 MU/mgタンパク質
Other Notes
1単位は、コメデンプンのホモジナイズ溶液を基質として使用した場合に1時間でA610を0.1上昇させます(pH 3.5、40°C)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P9208A6691C1403
description
ammonium sulfate suspension, ≥10,000,000 units/mg protein
description
≥0.1 units/mg solid
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, hydroxamate transferase ≥200 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, ≥200,000 units/g protein
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
specific activity
≥0.1 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
≥200,000 units/g protein
form
ammonium sulfate suspension
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
毒物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
08124-5MU-PW: + 08124-10MU: + 08124-BULK: + 08124-5MU: + 08124-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)