スキップする
07211
ストレプトアビジン−金コロイド from Streptomyces avidinii
40 nm particle size
別名:
Streptavidin Gold conjugate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥48,900
この商品について
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150313
¥48,900
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
particle size
40 nm
storage temp.
2-8°C
Application
ビオチン化化合物の検出用。
Streptavidin gold can be used to study biochemicals and reagents, fluorescent conjugates, fluorescent probes, labels, particles and stains, and streptavidin and avidin conjugates. Streptavidin gold has been used in a study to develop a simple, rapid, and sensitive method for visual detection of sequence-specific DNA. Streptavidin gold has also been used in a study to report the first instance of a novel application of mid-infrared chemical imaging (IRCI) for the fluorophore-free detection and identification of mycoplasma species.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
53134S9059S4762
description
40 nm particle size
description
20 nm particle size
description
~10 nm nominal (colloidal gold), buffered aqueous glycerol solution
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥13 units/mg protein
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
particle size
40 nm
particle size
20 nm
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the O.D. of item 07211-1ML Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii?
    1 回答
    1. The optical density is >320 at 530nm.