Merck
05803
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)rhodamine 6G-amide bis(trifluoroacetate)
≥95.0% (HPCE)
別名:
Rhodamine 6G-N-(2-aminoethyl)amide bis(trifluoroacetate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32N4O2·C4H2F6O4
CAS番号:
分子量:
684.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95.0% (HPCE)
形状
powder
蛍光検出
λex 528 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 3.0
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)NCCN
InChI
1S/C28H32N4O2.2C2HF3O2/c1-5-30-23-15-25-21(13-17(23)3)27(19-9-7-8-10-20(19)28(33)32-12-11-29)22-14-18(4)24(31-6-2)16-26(22)34-25;2*3-2(4,5)1(6)7/h7-10,13-16,30H,5-6,11-12,29H2,1-4H3,(H,32,33);2*(H,6,7)/b31-24-;;
InChI Key
GBBDSCJKOGANEP-MDRFVTBBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05803-BULK:
05803-BULK-F:
05803-10MG-F:
05803-VAR:
05803-VAR-F:
試験成績書(COA)