Merck
03567
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
203.07
Beilstein:
7312035
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −5±1°, c = 1% in H2O
white to faint beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].OC(=O)[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
InChI Key
WNSDZBQLMGKPQS-FHNDMYTFSA-N
アプリケーション
Preparation of (S)-piperazine-2-carboxylic acid, (R)-piperazine-2-carboxylic acid, and (S)-piperidine-2-carboxylic acid by kinetic resolution of the corresponding racemic carboxamides with stereoselective amidases in whole bacterial cells[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03567-25G:
03567-VAR:
03567-5G:
03567-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E. Eichhorn et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 2533-2533 (1997)