Merck
02934
Sigma-Aldrich
Atto MB2-ビオチン
Methylene Blue derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥45,400
¥45,400
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥45,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
¥45,400
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
品質水準
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
保管温度
−20°C
詳細
Atto MB2-Biotin is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2-Biotin ester is moderately hydrophilic.
find more information here
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
Jan Code
02934-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)