グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI Key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Improvement of ion chromatography with ultraviolet photometric detection and comparison with conductivity detection for the determination of serum cations.: This study explores advanced ion chromatography techniques for analyzing serum cations, where Nickel(II) sulfate hexahydrate may be used as a standard or in method development. The research compares ultraviolet photometric detection with conductivity detection, enhancing analytical methods for precise cation analysis in various samples, which can be crucial for environmental and clinical chemistry (Shintani H, 1985).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
467901-250G:4548173294629
467901-50G:4548173294636
467901-VAR:
467901-BULK:
アクティブなフィルタ