グレード
ACS reagent
蒸気密度
2.8 (vs air)
蒸気圧
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
詳細
48% aqueous HBr
アッセイ
48%
形状
liquid
強熱残分
≤0.002%
密度
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
438065-6X500ML:4548173265230
438065-500ML:4548173150345
438065-BULK:
438065-VAR:
試験成績書(COA)