Merck
363642
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸ナトリウム
10 wt. %, matrix silica gel support
別名:
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaIO4
CAS番号:
分子量:
213.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
10 wt. %
9.0-11.0% (by Na2S2O3, titration)
マトリックス
silica gel support
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium periodate (sodium (meta)periodate) supported on silica gel is a solid supported reagent. It may be synthesized by adding silica gel to hot aqueous solution of sodium metaperiodate and evaporating to dryness followed by vigorous swirling and shaking.
アプリケーション
Sodium periodate (sodium (meta)periodate) supported on silica gel may be used in the following reactions:
  • Oxidative cleavage of glycols to alkenes and 1,2-diols to aldehydes.
  • Phthalimide N-oxyl (PINO) radical generation from N-hydroxyphthalimide (NHPI).
  • Selective oxidation of sulfides by microwave thermolysis process.
  • Regeneration of ketones from ketoximes by microwave irradiation under solvent-free conditions.
  • Preparation of 2,3-O-isopropylidene-D-glyceraldehyde.
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
thymus gland
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
次亜塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
363642-25G-D:
363642-25G:4548173993676
363642-100G:
363642-BULK:
363642-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid state regeneration of ketones from oximes on wet silica supported sodium periodate using microwaves.
Varma RS, et al.
Tetrahedron Letters, 38(51), 8819-8820 (1997)
A New and Efficient Heterogeneous system for the oxidative cleavage of 1, 2-Diols and the Oxidation of Hydroquinones.
Daumas M, et al.
Synthesis, 1, 64-65 (1989)
Selective oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones by microwave thermolysis on wet silica-supported sodium periodate.
Varma RS, et al
Tetrahedron Letters, 38(37), 6525-6528 (1997)
A New and Efficient Heterogeneous System for the Phthalimide N-Oxyl (PINO) Radical Generation.
Coseri S.
European Journal of Organic Chemistry, 2007(11), 1725-1729 (2007)
Synthesis and characterization of 1-azido, 2, 3-dihydroxy 2-azidomethylpropane (ADMP): A new energetic organic azide.
Karanjule NS, et al.
Indian Journal of Chemical Technology, 14(1), 34-34 (2007)