蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
984 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.030% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.2 g/L
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 294 nm Amax: 1.00
λ: 320 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 380-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Measurements of relative distribution constants of vaporized hydrocarbons between air and polydimethylsiloxane via capillary columns for the calculation of headspace hydrocarbon compositions.: This research demonstrates the use of p-Xylene in gas chromatography to measure the distribution constants of hydrocarbons, crucial for accurate environmental and chemical analysis (Kim & Yu, 2020).
- Mutagenic atmospheres resulting from the photooxidation of aromatic hydrocarbon and NO(x) mixtures.: This article explores the mutagenic potential of atmospheric p-Xylene under photooxidation conditions, providing insights into air quality and health-related impacts (Riedel et al., 2018).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
317195-6X1L:4548173256191
317195-100ML:4548173133690
317195-VAR:
317195-500ML:
317195-2L:4548173133713
317195-6X800ML:
317195-BULK:
317195-1L:4548173133706