グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
不純物
≤0.003% oxidizing substances (as NO3)
≤0.005% ammonium (NH4)
≤0.01% insoluble in water
≤5 ppm heavy metals (by ICP)
pH
4.5-8.0 (25 °C, 5%)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31307-6X500G:
31307-1KG:
31307-VAR:
31307-BULK:
31307-6X1KG:
31307-6X2.5KG:
31307-50KG-H:
31307-500G:
31307S-10KG:
31307-2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック