Merck
310514
Sigma-Aldrich
過塩素酸ナトリウム 一水和物
ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
140.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
アッセイ
85.0-90.0% (monohydrate)
形状
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
過塩素酸ナトリウム一水和物(NaClO4· H2O)は、ナトリウム水和塩です。その結晶は空間群C2/cを持つ単斜晶系を示すことが報告されています。強力な酸化剤です。
アプリケーション
過塩素酸ナトリウム一水和物は以下で使用できます:
  • ポリピロール(PPy)フィルムの製造における支持電解質として使用。
  • ホストポリマーNaCMC(カルボキシメチルセルロースナトリウム)をドープして、電気化学セルに使用される電解質膜(NaCMC-NaClO4 H2O)を調製。
  • 繊維廃水から色を除去するための酸化剤として使用。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
310514-6X500G:
310514-500G:
310514-4X2.5KG:
310514-VAR:
310514-5G:
310514-2.5KG:
310514-100G:
310514-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cynthia G Zoski et al.
Analytical chemistry, 79(13), 4957-4966 (2007-05-29)
We discuss SECM tip voltammetry, where a UME tip is held above a conductive substrate within about a tip radius and a tip voltammogram is recorded as its potential is slowly scanned while the substrate is held at a fixed
Hydrogen bond studies. CII. An X-ray determination of the crystal structure of sodium perchlorate monohydrate, NaClO4. H2O.
Berglund B, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 31(7), 1842-1846 (1975)
Deniz Ucar et al.
Environmental technology, 37(2), 183-191 (2015-06-24)
Nitrate and perchlorate were identified as significant water contaminants all over the world. This study aims at evaluating the performances of the heterotrophic-autotrophic sequential denitrification process for reductive nitrate and perchlorate removal from drinking water. The reduced nitrate concentration in
Christopher Polonyi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(31), 11941-11949 (2014-06-27)
The ability of the anticancer active drug cisplatin to exert biological activity through interference with nucleic acid function is well documented. Since kinetics play a key role in determining product distributions in these systems, methods for accurate documentation of reactivity
Ana Vemić et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 102, 314-320 (2014-12-03)
The aim of this paper is to present a development of liquid chromatographic method when chaotropic salts are used as mobile phase additives following the QbD principles. The effect of critical process parameters (column chemistry, salt nature and concentration, acetonitrile