認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
詳細
REDUCING SUBSTANCES complying
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
形状
solid
不純物
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
損失
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6.0-8.0 (20 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- An iodine source in the synthesis of 1-iodoalkynes and iodophenols from alkynes and phenols using tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as oxidant.
- A catalyst in the synthesis of sulfonated oxindoles by arylsulfonylation of activated alkenes using sulfonylhydrazides as sulfonyl precursor, and water as solvent.
- An oxidative degradation inhibitor to reduces oxidative degradation of monoethanolamine (MEA).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30315-500G:
30315-250G:
30315-100G:
30315-VAR:
30315-6X500G:
30315-4X5KG:
30315-50KG-H:
30315-1KG:
30315-6X250G:
30315-50KG:
30315-6X100G:
30315-BULK:
30315-6X1KG:
30315-5KG:
試験成績書(COA)