Merck
236098
Sigma-Aldrich
フッ化アルミニウム 三水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlF3·3H2O
CAS番号:
分子量:
138.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
密度
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH.3H2O/h;3*1H;3*1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI Key
BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236098-VAR:
236098-BULK:
236098-500G:
236098-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystallographic Evidence for the Trihydrate of Aluminum Fluoride.
Freeman RD.
The Journal of Physical Chemistry, 61(2), 256-256 (1957)
Growth and dissolution kinetics of aluminium fluoride trihydrate crystals.
Nielsen AE and Altintas ND.
Journal of Crystal Growth, 69(2), 213-230 (1984)
The Thermal Decomposition of Ammonium Hexafluoroferrate (III) and Ammonium Hexafluoroaluminate. A New Crystalline Form of Aluminum Fluoride.
Shinn DB, et al.
Inorganic Chemistry, 5(11), 1927-1933 (1966)
Buchel KH, et al.
Industrial Inorganic Chemistry, 1-1 (2008)