蒸気密度
2.58 (vs air)
蒸気圧
15.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.5%
形状
liquid
自己発火温度
778 °F
expl. lim.
3.4 %
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI Key
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227870-10G:4548173350448
227870-VAR-D:
227870-50G:4548173354026
227870-BULK:
227870-VAR:
試験成績書(COA)