Merck
223697
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogensulfate, fused
ACS reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
形状
powder
濃度
37.5-38.6% H2SO4 in NaOH (titration)
不純物
≤0.002% H2SO4
≤0.01% insolubles
≤2.5% water
酸性度指数
37.5‑38.6%
密度
2.512 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001%
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/3K.H2O7S2.H2O4S/c;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h;;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);(H2,1,2,3,4)/q3*+1;;/p-3
InChI Key
ZXJZSJHWYNTTSK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223697-VAR:
223697-1KG:
223697-5G:
223697-250G:
223697-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical Behavior of Molten V2O5- K2S207-KHSO4 Systems.
Petrushina IM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(2), 532-539 (1997)