グレード
SAJ special grade
蒸気圧
0.000114 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
4.0-5.5 (25 °C, 76.1 g/L)
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES記法
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI Key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-5190-5-500G-J:
01-5190-2-25G-J:
試験成績書(COA)