Merck
216232
Sigma-Aldrich
過硫酸ナトリウム
reagent grade, ≥98%
別名:
ペルオキソ二硫酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O8
CAS番号:
分子量:
238.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder, crystals or granules
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium persulfate、別名Sodium peroxodisulfate、は、無機化合物で、水溶性の強酸化剤であり、安定で取り扱いが簡単です。遷移金属触媒を用いた反応や金属フリーの反応などの有機合成反応において酸化剤として一般的に使用されます。さらに、重合開始剤として使用されたり、加熱活性化分解を介した硫酸ラジカルアニオンの合成において使用されたりします。
アプリケーション
過硫酸ナトリウムは以下で酸化剤として使用できます:
  • スルホン化インデノンを合成するための、2-アルキニルベンゾニトリルとアリールスルフィン酸ナトリウムのラジカル環化カスケード反応。
  • 環式および非環式ケトンのラクトンまたはエステルへの、シリカ担持塩化アルミニウム触媒によるバイヤー・ビリガー酸化。
ポリスチレンを合成するためのスチレン重合の開始剤としても使用できます。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216232-BULK:
216232-2.5KG:4548173931517
216232-500G:4548173931531
216232-1KG:
216232-25G:4548173931524
216232-6X500G:
216232-5KG:
216232-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PCE oxidation by sodium persulfate in the presence of solids
Jed C, et al.
Environmental Science & Technology, 44, 9445-9450 (2010)
Esther Eljarrat-Binstock et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 45(8), 2543-2548 (2004-07-28)
To assess the corneal iontophoretic delivery of gentamicin by drug-loaded hydrogel probe, and to determine the resultant ocular disposition and elimination of the drug from the cornea and anterior chamber. Corneal iontophoresis of gentamicin sulfate was studied in healthy white
Chenju Liang et al.
Chemosphere, 70(3), 426-435 (2007-08-19)
In situ chemical oxidation with persulfate anion (S2O82*) is a viable technique for remediation of groundwater contaminants such as trichloroethylene (TCE). An accelerated reaction using S2O82* to destroy TCE can be achieved via chemical activation with ferrous ion to generate
Xiaodan Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(16), 5837-5844 (2010-04-03)
By palladium catalysis, the C-H bond functionalization of O-phenylcarbamates with simple arenes has been achieved using sodium persulfate (Na(2)S(2)O(8)), an inexpensive, easy-to-handle, and environmentally friendly oxidant. This oxidative cross-coupling involves two aromatic C-H bonds undergoing concomitant oxidation to furnish a
Chia-Hsien Yen et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 2097-2102 (2011-01-25)
In this study, batch experiments were conducted to evaluate the feasibility of petroleum-hydrocarbon contaminated soil remediation using persulfate oxidation. Various controlling factors including different persulfate and ferrous ion concentrations, different oxidants (persulfate, hydrogen peroxide, and permanganate), and different contaminants (diesel