蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
形状
crystalline powder
組成
Degree of hydration, 4-6
SMILES記法
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209201-VAR:
209201-1KG:4548173115528
209201-5KG:4548173115542
209201-25G:4548173115535
209201-BULK:
試験成績書(COA)