蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
品質水準
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0% (RT)
形状
crystalline
品質
crystallized
pH
3.5-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤500 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Efficient Removal of Nickel from Wastewater Using Copper Sulfate-Ammonia Complex Modified Activated Carbon: Adsorption Performance and Mechanism.: This study explores the use of copper sulfate-ammonia complex modified activated carbon for the efficient removal of nickel from wastewater. The research highlights the adsorption performance and underlying mechanisms, demonstrating the potential of this method for wastewater treatment (Wang et al., 2024).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61245-1KG-F:
61245-VAR-F:
61245-500G-F:
61245-6X1KG-F:
61245-BULK-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック