Merck
205567
Sigma-Aldrich
フッ化亜鉛
powder, 99%
別名:
フッ化亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnF2
CAS番号:
分子量:
103.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
for analytical purposes
蒸気圧
1 mmHg ( 970 °C)
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
872 °C (lit.)
密度
4.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[Zn]F
InChI
1S/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ化亜鉛は、エステル化、向山アルドール反応、マンニッヒ反応、フリーデルクラフツアルキル化、アリル化などのさまざまな反応に使用できるルイス酸触媒です。多くの触媒変換における添加剤としても使用できます[1]
アプリケーション
フッ化亜鉛は、不斉マンニッヒ反応により光学活性なβ-アミノケトンおよびエステルを合成するための触媒として使用できます[2]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205567-VAR:
205567-25G:4548173114675
205567-100G:4548173114668
205567-500G:4548173114682
205567-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Zinc Fluoride
Turcotte-Savard M, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Novel sol-gel prepared zinc fluoride: synthesis, characterisation and acid-base sites analysis.
Guo Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(29), 14587-14593 (2009)
Theoretical studies of valence orbital binding energies in solid zinc sulfide, zinc oxide, and zinc fluoride.
Tossell JA.
Inorganic Chemistry, 16(11), 2944-2949 (1977)
Hongkun Wu et al.
Hua xi yi ke da xue xue bao = Journal of West China University of Medical Sciences = Huaxi yike daxue xuebao, 33(1), 75-76 (2003-02-26)
To compare the influence of 6 trace element agents containing fluoride versus 6 trace element agents not containing fluoride on the growth of mutants of S. mutans and detect the interaction between fluoride and trace elements. Six trace element agents
Shū Kobayashi et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(20), 5640-5641 (2002-05-16)
The catalytic, diastereo- and enantioselective Mannich-type reaction of a hydrazono ester with silyl enol ethers in aqueous media has been successfully achieved with ZnF(2), a chiral diamine ligand, and trifluoromethanesulfonic acid.