Merck
19460
Sigma-Aldrich
tert-ブタノール
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC)
別名:
TBA, 2-メチル-2-プロパノール, tert-ブチルアルコール, トリメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥13,400
1 L
¥19,300
2.5 L
¥21,200
¥13,400
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥13,400
1 L
¥19,300
2.5 L
¥21,200
About This Item
化学式:
(CH3)3COH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
906698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
83 °C (lit.)
¥13,400
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
solid or liquid
自己発火温度
896 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.1% water
<0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブタノールは三級アルコールです。ペルオキソ二硫酸カリウム溶液は、20℃で254 nm照射によりtert-ブタノール存在下で光分解を起こします。[1]本化合物は、酸化ジルコニウムに担持された12-タングストリン酸(TPA/ZrO2)が触媒するp-クレゾールのブチル化に関与します。[2]
アプリケーション
tert-ブタノールは、炭水化物脂肪酸エステルの調製に使用されます。[3]リパーゼ触媒反応により廃パーム油(WCPO)から脂肪酸メチルエステル(FAME)を産生する反応溶媒として使用されることもあります。[4]
tert-ブタノールは以下の研究に使用することができます。
  • バイオディーゼルを産生するダイズ脱臭留出物(SODD)のリパーゼ介在アルコーリシスの溶媒。[5]
  • 酸素化水溶液中のヒドロキシ(OH)ラジカルスカベンジャー。[6]
  • グリセロールモノブトキシエーテル(GMBE)およびグリセロールジブトキシエーテル(GDBE)を産生する、固体酸触媒上でのグリセロールエーテル化のための反応物および溶媒。[7]
  • 主要産物として2-tert-ブチル-p-クレゾールおよび2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールを産生する、ヘテロポリ酸存在下でのp-クレゾールアルキル化剤。[2]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19460-1L:4548173953236
19460-6X500ML:
19460-500ML:4548173953250
19460-5L:
19460-BULK:
19460-2.5L:4548173953243
19460-6X1L:
19460-VAR:
19460-BULK-C:
19460-4X2.5L:
19460-500ML-C:
19460-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Single-and double-strand break formation in DNA irradiated in aqueous solution: dependence on dose and OH radical scavenger concentration.
Siddiqi MA and E. Bothe.
Radiation Research, 112(3), 449-463 (1987)
Catalytic etherification of glycerol by tert-butyl alcohol to produce oxygenated additives for diesel fuel.
Frusteri F, et al.
Applied Catalysis A: General, 367(1), 77-83 (2009)
Catalytic studies of lipase on FAME production from waste cooking palm oil in a tert-butanol system.
Halim SFA and Kamaruddin AH.
Process. Biochem., 43(12), 1436-1439 (2008)
Tert-butanol dehydration to isobutylene via reactive distillation.
Knifton JF, et al.
Catalysis Letters, 73(1), 55-57 (2001)
The photolysis of potassium peroxodisulphate in aqueous solution in the presence of tert-butanol: a simple actinometer for 254nm radiation.
Mark G, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 55(2), 157-160 (1990)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf