Merck
14304
Sigma-Aldrich
タングステン酸ナトリウム 二水和物
purum, ≥99%
別名:
タングステン酸 ナトリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2WO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
329.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥99%
フォーム:
crystalline
グレード
purum
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
不純物
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤20 mg/kg
Mo: ≤100 mg/kg
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI Key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14304-6X500G:
14304-BULK:
14304-VAR:
14304-500G:4548173954431
14304-100G:4548173954424
14304-6X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Infrared absorption and differential scanning calorimetry studies of sodium tungstate dihydrate glasses containing iron oxide.
Al-Hawery AS.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 58(9), 1325-1328 (1997)
Luminescence and absorbance of highly crystalline CaMoO4, SrMoO4, CaWO4 and SrWO4 nanoparticles synthesized by co-precipitation method at room temperature.
Thongtem T, et al.
J. Alloy Compounds, 506(1), 475-481 (2010)
Alexander V Agafonov et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(18) (2019-09-22)
The electrorheological (ER) effect was experimentally observed in dielectric suspensions containing tungsten oxide (WO3) modified with surfactant molecules (sodium dodecyl sulfate (SDS) and dodecylamine (DDA)) in electric fields up to several kilovolts per millimeter. The dielectric properties of WO3 suspensions
Marta Amigó-Correig et al.
PloS one, 7(7), e39087-e39087 (2012-07-18)
This study aims at exploring the effects of sodium tungstate treatment on hypothalamic plasticity, which is known to have an important role in the control of energy metabolism. Adult lean and high-fat diet-induced obese mice were orally treated with sodium
Andrew R Osterburg et al.
Journal of immunotoxicology, 7(3), 174-182 (2010-02-25)
The potential for adverse health effects of using tungsten and its alloys in military munitions are an important concern to both civilians and the US military. The toxicological implications of exposure to tungsten, its alloys, and the soluble tungstate (Na(2)WO(4))