Merck
13138
Sigma-Aldrich
酸化マグネシウム
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 530, light, 98.0-100.5% (calc. for dried substance)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥27,400
1 KG
¥28,700
¥27,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥27,400
1 KG
¥28,700
About This Item
化学式:
MgO
CAS番号:
分子量:
40.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
¥27,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
filling volume <= 0.15 g/mL
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
98.0-100.5% (calc. for dried substance)
フォーム
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 530
反応適合性
reagent type: catalyst
core: magnesium
不純物
free alkali, in accordance
residual solvents, complies
soluble salts, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% insoluble in HCl
≤0.1% insoluble in acetic acid
≤1% water-soluble matter
損失
≤5% loss on ignition
mp
2852 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤1%
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
passes test for appearance of solution
SMILES記法
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Magnesium oxide (MgO) has been reported as an industrially important high-temperature material.[1] Lithium-doped magnesium oxide (Li/MgO) may be employed for the synthesis of ethylene and ethane from methane.[2] It participates as a catalyst for the cycloaddition of carbon dioxide to epoxide. It plays the role of a catalyst during the reaction of carbon dioxide with (R)-styrene to afford (R)-phenyl carbonate.[3]
Magnesium oxide can be used as a wide-band-gap insulator.[4] It can undergo hydration to give magnesium hydroxide nanoparticles.[5]
アプリケーション
Magnesium oxide (MgO) may be employed as a phase stabilizer during the fabrication of porous β-tricalcium phosphate (β-TCP).[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13138-6X500G:
13138-500G:
13138-25KG-H:
13138-BULK:
13138-6X1KG:
13138-1KG:
13138-BULK-H:
13138-VAR:
13138-20KG-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bulk synthesis of single-crystalline magnesium oxide nanotubes
Zhan J, et al.
Inorganic Chemistry, 43(8), 2462-2464 (2004)
Nanoparticles of Mg (OH) 2: synthesis and application to paper conservation
Giorgi R, et al.
Langmuir, 21(18), 8495-8501 (2005)
Fabrication of β-TCP foam: Effects of magnesium oxide as phase stabilizer on its properties.
Nikaido T, et al.
Ceramics International, 41(10), 14245-14250 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 495-495 (1994)
Synthesis of ethylene and ethane by partial oxidation of methane over lithium-doped magnesium oxide.
Ito T and Lunsford JH.
Nature, 721-722 (1985)