Merck
Z805076
Specac® Omni Cell windows
Polyethylene, 41mm x 23mm x 3mm, for Omni Cell
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥55,100
¥55,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥55,100
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
¥55,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
polyethylene
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Specac Ltd
テクニック
IR spectroscopy: suitable
サイズ
41 mm × 23 mm , rectangular
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Specac® Omni Cell windows [Polyethylene, 41 mm x 23 mm x 3 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
その他情報
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
法的情報
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)