Merck
Z802492
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,200
¥64,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
¥64,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
物質
Suprasil® quartz
詳細
with 2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 108.002B-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
500 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFEふた付き、側壁と底は黒色
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)