Merck
Z801585
Hellma®キャリブレーション標準品、ガラスフィルターセット
F3, F4, F7, for testing the wavelength accuracy and the photometric accuracy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
Hellma (666-S001)
アプリケーション
food and beverages
petroleum
pharmaceutical
plastics
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Secondary calibration standard for wavelength accuracy and photometric accuracy. Certified.
Glass Filter Set: F3, F4, F7 (peak positions in nm, A: 270; 280; 297; 320; 340; 440; 465; 546,1; 590; 635; W: 329; 472; 512; 681; 875)
その他情報
The most current version of Hellma's handling guidelines for calibration standards can be accessed on the Hellma Analytics web site.
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート