Merck
Z801062
Hellma®吸光光度計用キュベット、semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 700 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
Suprasil® quartz
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 104-QS
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
チャンバー容積
700 μL
パス長
5 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート